Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450702
Code produit. 10271171
  • 91.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne de chromatographie
10 mm
23 ml
Verre Duran
Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm
Applications de chromatographie
Colonne de chromatographie
300 mm
10 mm
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS > Capacité de colonne : 23 ml