Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450704
Spécification
Colonne de chromatographie | |
20 mm | |
125 ml | |
Verre Duran | |
Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm |
Applications de chromatographie | |
Colonne de chromatographie | |
400 mm | |
20 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS > Capacité de colonne : 125 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu