Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Marque: Macherey-Nagel™ 818133
159.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.65160kg
Description
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Feuilles d’aluminium Alugram™ pour CCM- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 – 17 µm
- Qualité standard
- Pour plaques analytiques de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Aluminium Alugram™ | |
5 à 17 μm | |
25/Bte | |
UV254 | |
Silice 60 | |
0,2 mm |
Silice 60 | |
60 Å | |
Plaque TLC | |
0,75 ml/g | |
∼500 m2/g | |
20 x 20 cm |