Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Pour la détection rapide et simple de quantités cibles moyennes à élevées. Le système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Cytiva Amersham™ ECL™ repose sur le marquage direct des sondes d’ADN ou d’ARN avec du peroxydase de raifort (HRP) en une simple réaction chimique de 20 minutes
Marque: Cytiva RPN3005
Includes: 45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
Description
- Marquage direct de la sonde sur une réaction de 10 min., 1 h de l’hybridation à la détection avec ECL Direct, Hybond N+ et Hyperfilm ECL.
- Élimine les problèmes liés à la manipulation, aux déchets et à la réglementation associés à l’utilisation de la radioactivité.
- Il n’est pas nécessaire de déshybrider les transferts avant la réhybridation.
- Pour la détection simple et rapide de quantités cibles moyennes à élevées dans des applications comme le criblage de plaque ou de colonie, les transferts en points et les analyses de produits PCR.
- Résultats homogènes combinant des signaux forts et des bruits de fond très faibles.
Spécification
2°C à 8°C | |
Réactif de marquage d’ADN 0,5 ml ; Solution de glutaraldéhyde 0,5 ml ; Eau 1,0 ml ; ADN de contrôle l Hind III (10 μg/ml) 0,1 ml ; Tampon d’hybridation Gold 500 ml ; Agent de blocage 25 g | |
Pour le marquage de 5 μg |
Colonie ou plaque écran, dot blots et analyses de produits PCR | |
Module de marquage direct ECL | |
20 min |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .