Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de réaction rapide transparentes optiques MicroAmp™ EnduraPlate™ à 96 puits avec code-barres
Solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
Marque: Applied Biosystems™ 4483494
3942.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
- Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
- L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une excellente durabilité
- Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
- La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
- Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
- Plateforme : Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7500 Fast Dx, Système 7500 Fast, Système 7900 HT Fast, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti™ Dx Fast, Thermocycleur Veriti Fast, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7 Fast
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Code-barres inclus | |
Conserver à température ambiante. | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 ml | |
Rapide |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
500 plaques | |
Optique, Transparents | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PC, PP | |
96 | |
500 plates |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I28A2Q724 | Certificat d’analyse | 25/08/2022 | 4483494_LITL18 PROMO,4483494 |
I28A2Q722 | Certificat d’analyse | 25/08/2022 | 4483494_LITL18 PROMO,4483494 |
I28A2Q624 | Certificat d’analyse | 25/08/2022 | 4483494_LITL18 PROMO,4483494 |
I28A2Q622 | Certificat d’analyse | 25/08/2022 | 4483494_LITL18 PROMO,4483494 |
I28A2Q621 | Certificat d’analyse | 25/08/2022 | 4483494_LITL18 PROMO,4483494 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
3Heures
12Minutes
9Secondes
40