Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 96 puits MicroAMP™ Fast avec code-barres, 0,1 ml
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
200 plaques
20 plaques
Conditionnement:
1 kit
20 pièces
Description
- Composant intégral du système de PCR Applied Biosystems du modèle Fast
- Conductivité thermique maximale pour un cyclage thermique précis
- Résultats de PCR reproductibles, spécifiques et sensibles en à peine 25 minutes
- Validée avec d’autres composants du système pour des résultats constants
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Contact thermique accru pour un chauffage plus rapide et plus uniforme
- La conception avancée augmente considérablement son contact thermique avec le thermocycleur rapide Applied Biosystems Veriti™ Fast 96 puits
- L’épaisseur constante de puits à puits permet à tous les échantillons de suivre un cycle de PCR uniforme
- Plateforme : Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7500 Fast Dx, Système 7500 Fast, Système 7900 HT Fast, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti™ Dx Fast, Thermocycleur Veriti Fast, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7 Fast
Applications : PCR rapide en temps réel, PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 200 plaques (équivalent à 10 × le n° de catalogue 4346906). Conserver à température ambiante. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
| Conditionnement | 200 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |