Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast GPLE Clear Reaction Plates with Barcode
Le texte d’identification des puits inscrit en noir, facile à lire, permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’accélérer la préparation des échantillons
Marque:  Applied Biosystems™ 4483481
193.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15289704
  • 207.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Pour un usage en laboratoire
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
  • Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
  • L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une excellente durabilité
  • Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
  • La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
  • Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
  • Plateforme : Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7500 Fast Dx, Système 7500 Fast, Système 7900 HT Fast, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti™ Dx Fast, Thermocycleur Veriti Fast, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7 Fast
PCR rapide, PCR, PCR en temps réel, PCR systématique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Conserver à température ambiante.
MicroAmp™
Microplaque
Semi
0,2 mL
0,1 mL
Rapide
Certifié exempt d’ADN/RNase
20 plaques
Optique, Transparent
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Polycarbonate, Polypropylène
96
20 plaques
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI33A0Q121 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2020 Catalog Number4483481
Numéro de lotI33A0Q111 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2020 Catalog Number4483481
Numéro de lotI36A0Q221 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2020 Catalog Number4483481
Numéro de lotI26A0Q125 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/09/2020 Catalog Number4483481
Numéro de lotI26A0Q621 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/09/2020 Catalog Number4483481
Nom du produit
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast GPLE Clear Reaction Plates with Barcode > 20 plaques
Pour une utilisation en laboratoire.