Learn More
Invitrogen™ Anza™ 106 Van91I
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque:  Invitrogen™ IVGN1066
Code produit. 15621972
  • 113.00€ / 800 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
40 μl de tampon Anza 106 Van91I
500 μl de tampon Anza (10X)
500 μl de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
37°C
800 units
Clonage traditionnel
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Van91I
Oui
Non
Système de clonage par enzymes de restriction
Anza™
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2849432 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberIVGN1066
Numéro de lot3059893 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberIVGN1066
Numéro de lot3095280 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberIVGN1066
Nom du produit
Invitrogen™ Anza™ 106 Van91I > 40 μl