Learn More
Thermo Scientific™ Solution ATP (100 mM)
Optimisez de nombreuses applications de biologie moléculaire grâce à cet ATP, nucléotide extrêmement stable dont la pureté est de 99 %.
Marque:  Thermo Scientific™ R0441
40.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24368" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10304340
  • 44.21€ / 0.25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’ATP (adénosine 5’-triphosphate) est un nucléotide extrêmement stable, fourni sous forme de solution aqueuse 100 mM titrée à un pH situé entre 7,3 et 7,5 avec du NaOH. Ce nucléotide est utilisé dans différentes applications de biologie moléculaire et sa pureté est supérieure à 99 %.
Points clés
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Testé fonctionnellement dans la transcription in vitro
  • Stabilité élevée : stable pendant deux ans à -20°C et après plusieurs cycles de congélation / décongélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 mM
ATP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Non conjugué(e)
Solution ATP
in vitro Transcription, RNA Amplification
Dry Ice
0.25 mL
Liquide
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2812530 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberR0441
Numéro de lot2824059 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR0441
Numéro de lot2817014 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR0441
Numéro de lot2791890 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR0441
Numéro de lot2822122 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR0441
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution ATP (100 mM) > 0,25 ml