Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC
Autoclavés, certifiés sans nucléase
Marque:  Invitrogen™ AM9916
173.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10565405
  • 199.00€ / 500mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’eau traitée au DEPC Ambion est certifiée exempte de nucléase. L’eau traitée au DEPC est autoclavée avant et après le conditionnement afin de garantir la stérilité et l’inactivation du DEPC. Elle est soumise à un test rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6 to 8
Flacon
5 x 100 ml
Température ambiante
Biologie moléculaire
Traité au DEPC
Autoclavé, filtré par membrane
Ambion™
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401032 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM9916
Numéro de lot2406033 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberAM9916
Numéro de lot2408034 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberAM9916
Numéro de lot2309031 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog NumberAM9916
Numéro de lot2306030 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/08/2023 Catalog NumberAM9916
Nom du produit
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC > 5 x 100 ml