Learn More
Invitrogen™ PBS : solution saline dans un tampon phosphate (10X) pH 7,4, sans RNase
Diluer à la concentration désirée.
Marque:  Invitrogen™ AM9624
62.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10055154
  • 93.50€ / 500mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
PBS (solution saline dans un tampon phosphate) est un mélange dont le pH est ajusté, de tampons phosphates (de qualité ultrapure) et de solutions salines qui, lorsqu’il est dilué à une concentration de travail de 1X, contient 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4 et 2 mM KH2PO4. Chaque solution de PBS 10X est prête à l’emploi après dilution à la concentration désirée. Ce PBS de qualité biologie moléculaire est certifié sans ARNase ; il est soumis à un test rigoureux de détection de l’activité ARNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10X
Solution saline dans un tampon phosphate
7,4
Liquide
Ambion™
500 mL
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2821642 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9624
Numéro de lot2800384 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9624
Numéro de lot2812089 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9624
Numéro de lot2788753 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9624
Numéro de lot2839520 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberAM9624
Nom du produit
Invitrogen™ PBS : solution saline dans un tampon phosphate (10X) pH 7,4, sans RNase > 500 ml