Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UF75
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque: Memmert™ UF75A6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Avec capteur Pt100 intégré
- Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Étuve UF75 | |
Capteur Pt100 intégré |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UF75 > S’utilise avec : UF75
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu