Learn More
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF30
Extension d’étalonnage en usine DAkkS par une température librement sélectionnable supplémentaire pour les étuves Memmert.
Marque: Memmert™ UF30E39697
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extension d’étalonnage DAkkS à l’usine Memmert par une valeur de température librement sélectionnable supplémentaire selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Étuve UF30 | |
Extension d’étalonnage en usine |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF30 > S’utilise avec : UF30
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu