Learn More
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15815408
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15815408 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100 mL, Flacon Nalgene
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Carton vertical
Flacon Nalgene
Code produit. 15815408
Marque: Thermo Scientific J71786AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene
Densité 1
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.000
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240339 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Numéro de lot241531 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Numéro de lot235131 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Numéro de lot197595 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Numéro de lot203204 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals >