Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ MSCERT5000-40W
Code produit. 15210399
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons à vis certifiés en verre transparent de 9 mm Thermo Scientific™ National sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
  • 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés 
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble 
  • Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
  • 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés 
  • Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Certifié MS, flacon transparent SureStop de 2 ml
Verre, PTFE, Silicone
Silicone bleu / PTFE
2 ml
Kit pratique AVCS SureStop pour flacons à vis non assemblés
Oui
Blue
Transparent
Oui
100
Bouchon à vis
9 mm
9 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents certifiés MS de 9 mm >