Learn More
Wheaton™ Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1
Les flacons de diagnostic en verre ambré de type 1 Wheaton sont fabriqués à l'aide d'un verre neutre de type 1 conforme aux exigences de l'USP type 1 pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière.
Marque:  Wheaton™ 102070
111.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24350" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14883582
  • 162.00€ / 130 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Deux configurations de bouchons possibles : bouchon / bouchon de lyophilisation en PP ou bouchon pour urée revêtu d’EPE
  • Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
  • Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Verre borosilicaté
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques
Tubulaire
Autoclavable
130/boîte
28 mm
20 ml
À vis
À vis
63 mm
Flacon de diagnostic
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Wheaton™ Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1 > Capacité : 20 ml ; Hauteur : 63mm ; Diamètre : 28mm