Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ de type 1 sont en verre neutre de type 1.
Marque: Fisherbrand™ 102060
103.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
- Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d’EPE pour urée pour lyophilisateur
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques | |
Tubulaire | |
Autoclavable | |
130 / boîte |
28 mm | |
20 mL | |
À vis | |
À vis | |
63 mm | |
Flacon de diagnostic |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant