Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Conditionnement:
130 pièces
154 pièces
320 pièces
99 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 14 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques |
| Type de goulot | À vis |
| Modèle | Tubulaire |
| Type de filetage | À vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 41 mm |
| Afficher plus |