Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage R&L Entreprises™ ont des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.
Marque:  Fisherbrand™ 2005/1
Code produit. 11745386
  • 26.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Alliage en aluminium avec vis de serrage
  • À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
Vis à tête en plastique bleu
16 mm
Pince avec noix de serrage
Pour les tiges jusqu’à 16 mm de diamètre
Nom du produit
Fisherbrand™ Noix de serrage > Inclut : Vis à tête en plastique bleu