Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en alliage d’aluminium
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en alliage d’aluminium R&L Enterprises™ sont fabriquées en alliage d’aluminium.
17.80€ - 40.00€
Spécification
Matériau | Alliage d’aluminium |
---|---|
Type de produit | Tiges en aluminium |
Diamètre du filetage | 10 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12378139
|
R&L Enterprises™
3108/12 |
500 mm |
37.54€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12388139
|
R&L Enterprises™
3108/22 |
600 mm |
40.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12398139
|
R&L Enterprises™
3108/32 |
750 mm |
33.95€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12308149
|
R&L Enterprises™
3108/42 |
1000 mm |
17.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Filetés
- Diamètre du filetage : 10 mm
- La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Tiges en aluminium | |
10 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Tiges en alliage d’aluminium