Learn More
Acétonitrile, qualité HPLC, plus de 99,7 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11328207
Acétonitrile, qualité HPLC, plus de 99,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328207
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11328207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022927.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
L’acétonitrile est utilisé comme phase mobile dans la chromatographie en phase liquide haute performance et la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.786g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage >99.7% min.
Tension de vapeur 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1648;Colorless
Poids de la formule 41.05
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotSO739493 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number022927.M1,022927.K2,022927.0F,022927.K7,022927.M6
Numéro de lotX30K614 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number022927.M1,022927.K2,022927.0F,022927.K7,022927.M6
Numéro de lotX04K976 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number022927.M1,022927.K2,022927.0F,022927.K7,022927.M6
Numéro de lotU16K875 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number022927.M1,022927.K2,022927.0F,022927.K7,022927.M6
Numéro de lotQ17K794 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number022927.M1,022927.K2,022927.0F,022927.K7,022927.M6
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, qualité HPLC, plus de 99,7 % min, Thermo Scientific Chemicals >