Learn More
Acétonitrile, HPLC pour l’analyse du gradient, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, acétonitrile, cyanométhane, cyanure de méthyle, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, mecn, méthanecarbonitrile, méthane, cyano, cyanure de méthyle, méthylkyanide, 2,5 L, 81°C, CHEBI :38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41.053
Spécification
Spécification
Point de fusion | -46°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
Viscosité | 0.36cp at 20°C |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527366 | Certificat d’analyse | 20/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527376 | Certificat d’analyse | 18/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527145 | Certificat d’analyse | 17/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527433 | Certificat d’analyse | 17/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2526960 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/17 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétonitrile, HPLC pour l’analyse du gradient, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction