Learn More
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Code produit.: 10001334
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit. 10001334
2,5L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Code produit. 10001334
Marque: Fisher Chemical A955212
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acétonitrile, >-99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, nitrile d’éthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, méthane, cyano, mecn
Acétonitrile, > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthane, cyano, nitrile d’éthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, mecn, acétonitrile, cyanure de méthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, cyanométhane
  • Phase mobile idéale pour les applications LC/MS et UHPLC-UV dans les industries pharmaceutique, biotechnologique, clinique, environnementale et de sécurité alimentaire.
  • Nouveau test d’élution de gradient avec écrans de détecteur à barrettes de photodiodes pour l’absorption des contaminants UV à chaque longueur d’onde de la plage de 200 à 400 nm, afin de permettre des lignes de base lisses et de réduire les interférences.
  • Évalué pour 17 impuretés métalliques à des concentrations en ppb afin de réduire au minimum la formation d’adduits métalliques pendant l’analyse et de simplifier l’interprétation spectrale.
  • La filtration 0,1 micron minimise les particules gênantes qui peuvent interférer avec les performances des systèmes LC/MS et UHPLC
  • Constitue la solution idéale pour préparer des mélanges de phases mobiles plus propres et sans particules. L’ionisation en mode positif (comme la propazine) et l’ionisation en mode négatif (comme le mécoprop) avec ESI et MS à simple quadripôle détectent les contaminants organiques à 50 ppb max et 300 ppb max respectivement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, nitrile d'éthyle, méthane, cyano, acétonitrile, cyanure de méthyle, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance ≤1,00 UA à 190nm, ≤0,15 UA à 195nm, ≤0,05 UA à 200nm, ≤0,04 AU à 205nm, ≤0,03 AU à 210nm, ≤0,025 AU à 215nm, ≤0,015 AU à 220nm, ≤0,015 AU à 225nm, ≤0,01 AU à 230nm, ≤0,005 AU à 254nm, ≤0,005 AU à 280nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0,781 g/cm3
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2,5L
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Formulé pour UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Essai : 99,9% min par GC
Résidus après évaporation ≤0,8 ppm
Notes de pourcentage du dosage GC
Formule moléculaire C2H3N
Acide titrable ≤0,008meq/g
Formule linéaire CH3CN
Base titrable ≤0,0006meq/g
Tension de vapeur Pression de vapeur : 97mbar à 20°C
Numéro UN 1648
Viscosité 0,36 cp à 20°C
Eau ≤0,01%
Merck Index 15, 69
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >