Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
Description
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81°C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -46°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 81°C |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.36cp at 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile