Learn More
Acétonitrile, qualité HPLC (UV lointain), > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | °C to 48°C to°C to 45°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.786 |
Point d’ébullition | 80°C to 82°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 5°C (41°F) |
Température d’allumage | 525°C (977°F) |
Odeur | Pungent |
Forme physique | Liquide |