Learn More
Acétonitrile, qualité LC-MS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Description
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -48°C to -45°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.786 g/mL |
Point d’ébullition | 80°C to 82°C |
Quantité | 4 x 1 L |
Point d’éclair | 5°C (41°F) |
Odeur | Pungent |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.344 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile