Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39°C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97°C
Spécification
Spécification
Point de fusion | -97°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 39°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 84.93g/mol |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 15
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Taille: 3.8 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526194 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | D/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu