Learn More
Dichlorométhane, 99+ %, extra pur, stabilisé à l’amylène, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -97°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 39°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
| Poids de la formule | 84.93g/mol |