Learn More
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C4H10O, numéro CAS 60-29-7, éther, prolarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde diéthylique, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde éthylique, 2,5 L, 34,6°C, CHEBI:35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116°C, 11646, 74,123
Spécification
Spécification
Point de fusion | -116°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 34.6°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 587mbar at 20°C |
Viscosité | 0.2448cp at 20°C |
Poids de la formule | 74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Diethyl ether
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu