Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10542032
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10542032
20 L, Bidon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
2,5 L
5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10542032
Marque: Thermo Scientific Acros 222140200
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom For Analysis
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analytique
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 20 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Bidon en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Résidus après évaporation 0,001% max.
Gravité spécifique 1,048
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2402298 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number222140050,222140010,222140200,222140025,222142500
Numéro de lot2401488 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number222140050,222140010,222140200,222140025,222142500
Numéro de lot2402295 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number222140050,222140010,222140200,222140025,222142500
Numéro de lot2410183 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number222140050,222140010,222140200,222140025,222142500
Numéro de lot2402297 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number222140050,222140010,222140200,222140025,222142500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >