Learn More
Acide acétique glacial, pour HPLC, certifié Code produit.: 10060000
Acide acétique glacial, pour HPLC, certifié
Code produit. 10060000
1 L, Flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10060000
Marque: Fisher Chemical A/0406/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, 1 L, 117°C, incolore, 60,05g/ mol, 16 °C, 36152, flacon en verre revêtu de plastique, 2,5 L, liquide, 2,1, 1,5 kPa à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
pH 2,5
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,52 kPa à 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique glacial, pour HPLC, certifié >