Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
2,5 L
5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid |
Note relative au nom | For Analysis |
Point de fusion | 16,0°C à 16,5°C |
Point d’ébullition | 117,0°C à 118,0°C |
% min. CAS | 99.75 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% |
Formule linéaire | CH3COOH |
Beilstein | 02, 96 |
Fieser | 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12 |