Learn More
Acide acétique, 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid |
Point de fusion | 16,0°C à 16,5°C |
Point d’ébullition | 117,0°C à 118,0°C |
% min. CAS | 99.4 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Formule linéaire | CH3COOH |
Beilstein | 02, 96 |
Fieser | 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12 |
Merck Index | 15, 54 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0427447 | Certificat d’analyse | 14/06/2024 | 124040250,124040050,124040010,124040025 |
A0459950 | Certificat d’analyse | 08/02/2024 | 124040250,124040050,124040010,124040025 |
A0458844 | Certificat d’analyse | 18/12/2023 | 124040250,124040050,124040010,124040025 |
A0452935 | Certificat d’analyse | 05/05/2023 | 124040250,124040050,124040010,124040025 |
A0395072 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 124040250,124040050,124040010,124040025 |
Sécurité et traitement
- Acetic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.