Learn More
Acide acétique glacial 99-100 %, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Couleur | Max. 10 (APHA) |
| Plage de pourcentage du dosage | min. 99.7% |
| Quantité | 2,5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Résidus après évaporation | Max. 0,001 % |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic Acid, Glacial
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid