Learn More
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour analyse, granulés, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ Code produit.: 10675692
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour analyse, granulés, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit. 10675692
1 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Code produit. 10675692
Marque: Fisher Chemical S/4920/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, caustique blanche, aetznatron, hydroxyde de sodium na oh, soude caustique, ascarite, lessive de soude, soude, caustique, solution d’hydroxyde de sodium, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, 5 kg, 1 390°C, CHEBI:32145, blanc, 40 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 318°C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 14
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mbar 700
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, certifié AR pour analyse, granulés, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >