Learn More
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2,5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic Acid |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Formule linéaire | CH3CO2H |
Numéro UN | 2789 |
Poids de la formule | 60.05g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.8 to 100.5% |
Qualité | puriss. |
Densité | 1.049 g/mL at 25°C |
Quantité | 30 kg |
Point d’éclair | 40°C (104°F) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu