Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10783611
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :7778-77-0, blanc, point de fusion :253,0°C, formule moléculaire :H2KO4P, poids moléculaire :136.084, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Point de fusion 253°C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique