Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage DeepWell en polypropylène de 1,2 ml Abgene™ 96 Well
GREENER_CHOICE
Optimisez la culture cellulaire en suspension avec ces plaques de stockage de 1,2 ml à fond en U.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0564
196.56 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12114172
  • 378.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100 000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
  • Puits à fond rond pour optimiser la récupération d’échantillon ou à fond carré pour optimiser le volume d’échantillon dans un encombrement conforme aux normes ANSI
  • Chaque puits possède un bord de scellage indépendant pour éviter toute contamination croisée
  • Puits à fond en U particulièrement adaptés à la resuspension des échantillons
  • PP (AB-1068, PS)
  • Résistante au DMSO (100 %), à l’éthanol (100 %), à l’isopropanol (100 %)
  • Adaptée à l’autoclavage (15 minutes à 121°C) ou à l’irradiation aux rayons gamma
  • Options de scellage : Films adhésifs, films de thermoscellage, bouchons et bandes de bouchons pour plaques de stockage et tapis de scellage pour plaques de stockage
  • Fabriquée en salle blanche
  • Format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
Manuals
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    11
    Heures
    21
    Minutes
    45
    Secondes
    9
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Thermo Scientific Matrix
    Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.
    Code promotionnel: 25075
    Expire2025-06-30
    Jours
    72
    Heures
    21
    Minutes
    45
    Secondes
    9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque de stockage DeepWell en polypropylène de 1,2 ml Abgene™ 96 Well > Emballé individuellement ; naturel