Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits
Ces plaques à puits profonds sont empilables pour un stockage facile.
Marque:  BRAND™ 701354
132.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10089910
  • 160.00€ / 24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques Deep Well BRAND™ sont idéales pour le stockage d’échantillons, les tests de criblage à haut débit (HTS) nécessitant une plaque mère, la culture cellulaire et tissulaire, les tests immunologiques et d’autres applications.
  • 96 ou 384 puits disponibles en volumes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml et 2,2 ml.
  • Fabriqués en propylène vierge de haute qualité (polystyrène pour 13-882-51).
  • Les plaques en polypropylène sont autoclavables et résistantes à une grande variété de produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMS.
  • Choisissez des plaques en polypropylène pour une utilisation à froid et un stockage cryogénique aussi bas que -80°C/-112°F.
  • Les puits sont étiquetés à l’aide d’un schéma alphanumérique standard pour simplifier l’identification des échantillons et sont empilables pour un stockage facile.
  • Les coins entaillés facilitent l’orientation pour les échantillons robotisés et les systèmes de manipulation des liquides automatisés.
  • Peuvent être utilisées avec des couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Autoclavables
PP
96
Couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons
U-bottom
8 x 12
Deep-well Plate
2,2 mL
Carré
24
24 Pk.
Nom du produit
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits > PP ; 2,2 ml ; Fond carré ; Autoclavables ; 24/boîte.