Learn More
Corning™ Blocs de dosage à 96 puits
Fabriqués en PP clarifié pour une meilleure clarté optique. Les blocs de dosage à 96 puits Corning™ sont idéals pour les applications de stockage, d’analyse et de croissance des cellules.
Marque: Corning™ 3959
462.08 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Certifications
Certifiées exemptes de DNase et RNase
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
1000 μl | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
PP | |
96 | |
Non traité | |
Pour le stockage de composés, le dosage et les applications de croissance des cellules | |
5/boîte |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.