Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules cryogéniques Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™
Pour la conservation des matières biologiques avec de l’azote liquide
Marque:  DWK Life Sciences™ 651502
163.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10310040
  • 172.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Description
Description
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • La fonction Gold-Band indique la présence d’un pré-rainurage
  • Les pointes d’ampoules prérainurées se cassent facilement sans faire d’éclats
  • Conçu pour un stockage à basse température et un dégel rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
Ampoule Vacule
1 cm
10,8 cm
1 cm
ASTM E438 Type I
Verre borosilicaté
Transparent
0,39 in
4,25 in
0,39 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Ampoules cryogéniques Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™ > Flacon Vacule, 1,0 ml