Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Type de bouchon à couvercle:
Couvercle en acier inoxydable
Couvercle en métal revêtu de bleu
Isolé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Refroidissement de petits échantillons
- Argenté et sous vide
- Applications flexibles en laboratoire
- Comprend une poignée en aluminium
- Avec couvercle isolé maintenu par deux clips à ressort
- Disponible avec couvercle en métal revêtu de bleu ou couvercle en acier inox
Spécification
Spécification
| Type de bouchon à couvercle | Couvercle en acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) externe | 160 mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons |
| Hauteur (métrique) intérieure | 170 mm |
| Hauteur (métrique) | 245 mm |
| Comprend | Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 138 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |