Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™
GREENER_CHOICE
Idéales pour le stockage en raison des caractéristiques de faible liaison du PP
Marque:  Fisherbrand™ 260254
192.27 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13515450
  • 242.00€ / 50 pièces
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Idéal pour le stockage des caractéristiques de PP à faible liaison
  • Accueillent des volumes utiles encore plus grands ; jusqu’à 1,0 ml ou 2,0 ml de volume de stockage par puits
  • Les protéines et l’ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
  • Couleur naturelle
  • Disponibles en version stérile ou non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
50 boîtes
Microplaque de stockage à 96 puits
1300 μl
1000 μl
Rond
8 x 12
Naturel
PP
96
Stérile
Pour le stockage des caractéristiques de polypropylène à faible liaison
Vidéos
  • Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (FR)
  • Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
  • Fisherbrand Advantage aspiration system
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24165
    Expire2025-06-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/06/2025 et le 30/06/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Économisez jusqu'à 59% sur notre sélection premium pour l’analyse et les tests de contrôle qualité
    Code promotionnel: 24140
    Expire2025-08-24
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24165
    Expire2025-06-30
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/06/2025 et le 30/06/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24156
    Expire2025-06-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/05/2025 et le 30/06/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™ > Stériles ; capacité de puits : 1 ml ; 50/boîte