Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
Associez une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques à 96 puits en polypropylène de 500 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
Marque: Eppendorf™ 0030505107
1040.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- ADN LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavable
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Étalon | |
Blanc | |
96 | |
120 Plates |
8 x 12 | |
PP | |
500 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
L205128M | Certificat d’analyse | 24/07/2023 | 0030505107 |
L204411L | Certificat d’analyse | 26/06/2023 | 0030505107 |
L203984K | Certificat d’analyse | 26/06/2023 | 0030505107 |
K197653M | Certificat d’analyse | 26/06/2023 | 0030505107 |
L201220G | Certificat d’analyse | 26/06/2023 | 0030505107 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
14Minutes
49Secondes
44