Learn More
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Associez une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques à 96 puits en polypropylène de 500 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
Marque:  Eppendorf™ 0030501101
Code produit. 10003632
  • 405.58€ / 40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Standard
Blanc
96
8 x 12
PP
500 μl