Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Associez une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques à 96 puits en polypropylène de 500 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
384.53€ - 1099.38€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 500 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10185692
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030501144
Bleu 40 Plates
384.53€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10257122
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030501110
Jaune 40 Plates
384.53€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10062043
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030505107
Blanc 120 Plates
1099.38€
120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10443692
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030501136
Vert 40 Plates
384.53€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10003632
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030501101
Blanc 40 Plates
404.61€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • ADN LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavable
  • Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
Étalon
PP
500 μl
8 x 12
96
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl