Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque: Eppendorf™ 0030129512
181.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les puits en PP dotés de caractéristiques LoBind sont conçus pour maximiser le rendement des molécules cibles
- L’ADN est moins susceptible de se lier au PP et reste donc dans le liquide de réaction
- Assure une récupération de près de 100 % des molécules d’ADN/ARN sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons
- Testés par lots et certifiés par un laboratoire indépendant comme étant exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
5 Bags x 5 Plates | |
PCR Plate | |
PP, PC | |
96 | |
PCR avec faible concentration de modèle, PCR en temps réel avec faible concentration d’échantillon, PCR/qPCR à faible volume, construction de bibliothèques d’ADN pour NGS | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
-80°C à +120°C |
Protéger de la lumière directe du soleil et des rayons UV ; conserver dans un endroit sec et à température ambiante | |
Autoclavables | |
Transparent | |
À jupe | |
150 μl | |
Non stérile | |
2250 x g | |
25 Pk. | |
Incolore |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30