Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 15 ml
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
Marque: Wheaton™ 380220
215.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour la gestion et la centrifugation des échantillons
- Sans fuite
- Stérile
- Tubes à base conique
Spécification
Polyéthylène | |
Bleu | |
Oui | |
500 | |
Emballé | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
Tube à centrifuger |
Bleu | |
15 ml | |
Polypropylène | |
50 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
17 mm | |
9000 x g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.