Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Sachets
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
Description
Le PP biosourcé de qualité supérieure de ces tubes provient de matières premières recyclées de deuxième génération. Dans ce cas, il est dérivé uniquement des flux de déchets et de résidus (c.-à-d. de la production d’huile végétale et de l’huile de cuisson usagée).
- Bouchon aux côtés aplatis et rainurés pour une manipulation ergonomique aisée
- Positionnement vertical stable avec un risque de contamination minimal
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et de couleur claire
- Stabilité de centrifugation g-Safe élevée jusqu’à 25 000 x g
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
- Visibilité optimale des échantillons et des granulés
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificats ISCC PLUS, ACT, My Green Lab, matériau USP classe 6 de première qualité |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 50 |
| Conditionnement | Sachet |
| Quantité | 500 tubes |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |