Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 15 ml
Click to view available options
Conditionnement:
Emballé
En rack
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Pour la gestion et la centrifugation des échantillons
- Sans fuite
- Stérile
- Tubes à base conique
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Bleu |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 50 |
| Conditionnement | Emballé |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |